Learn More
OPTIZYME™ XbaI, Fisher BioReagents™
113.00 CHF - 417.00 CHF
Spezifikation
Komponenten | 10X OPTIZYME™ Puffer 4 |
---|---|
Inkubatortemperatur | 37 °C |
pH | 7,4 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zeigt die Ligationseffizienz von DNA-Fragmenten an, die durch die Verdauung mit Restriktionsenzymen erzeugt wurden |
Lagerungspuffer | 10 mM Tris HCl (pH 7,4), 100 mM KCl, 7 mM 2-Mercaptoethan, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11984842
|
Fisher Bioreagents
BP8008-1 |
10 U/μl | 2000 U |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11994842
|
Fisher Bioreagents
BP8008-5 |
50 U/μl | 10.000 U |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
5'...T^C T A G A...3'
3'...A G A T C^T...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 50 Bis 100 %
- Puffer 2: 50 Bis 100 %
- Puffer 3: 20 Bis 50 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
10 mM Tris-HCl (pH 7.4 bei 25 °C), 100 mM KCl, 7 mM 2-Mercaptoethanol, 1 mM EDTA, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden:
Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit XbaI ligiert und erneut geschnitten werden.
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten an XbaI erforderlich.
Hinweise:
- XbaI wird durch überlappende Dam-Methylierung blockiert.
- Zur Vermeidung einer Dam-Methylierung, verwenden Sie einen dam-/dcm-Stamm.
Methylierungseffekte:
Dam: Kann überlappen – blockiert
- 5'...TCTAGm6A TC...3'
- 3'...AGATC Tm6AG...5'
- (Schneiden ist blockiert)
CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
EcoBI: Nie überlappend – keine Auswirkung
Spezifikation
10X OPTIZYME™ Puffer 4 | |
7,4 | |
10 mM Tris HCl (pH 7,4), 100 mM KCl, 7 mM 2-Mercaptoethan, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA, 50 % Glycerin | |
XbaI |
37 °C | |
Zeigt die Ligationseffizienz von DNA-Fragmenten an, die durch die Verdauung mit Restriktionsenzymen erzeugt wurden | |
T.CTAGA | |
Flüssig |