Learn More
OPTIZYME™ T4 DNA-Polymerase, Fisher BioReagents™
192.00 CHF - 221.90 CHF
Spezifikation
Konzentration | 5 U/μL |
---|---|
Farbe | Colorless |
pH | 7.5 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Synthesis of labeled DNA probes, creation of blunt PCR products with 3'-dA overhangs, ligation-independent cloning of PCR products, Restriction Enzymes, reverse transcriptases and T4 DNA ligase |
Lagerungspuffer | OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer 5X: Tris HCl 335mM (8.8 pH at 25°C), MgCl2 33mM, DTT 5mM, (NH4)2SO4 84mM |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12847162
|
Fisher Bioreagents
BP8105-1 |
100 U |
192.00 CHF
100 Einheiten |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12857162
|
Fisher Bioreagents
BP8105-5 |
500 U |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
OPTIZYME™ T4 DNA Pol ist eine vorlagenabhängige DNA-Polymerase, die '5->3' Synthese aus grundierter einsträngiger DNA katalysiert.
Anwendungen und Merkmale:
- OPTIZYME T4 DNA Polymerase erzeugt stumpfe DNA-Enden, indem 5'-Überhänge gefüllt und/oder 3'-Überhänge entfernt werden
- Erstellung stumpfer PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen
- Oligonukleotid-gerichtete, ortsspezifische Mutagenese
- Synthese markierter DNA-Sonden (durch Ersatzreaktion)
- Liganden-unabhänigges Klonen von PCR-Produkten
- Aktiv in Puffern für OPTIZYME Restriktionsenzyme, Reverse Transkriptasen und T4 DNA-Ligase
- 3'->5'-Exonuklease-Aktivität
- Keine 5'->3' Exonukleaseaktivität
Im Lieferumfang enthalten:
5-fach OPTIZYME T4 DNA Pol Puffer: 335 mM Tris-HCl (pH 8.8 bei 25 °C), 33 mM MgCl2, 5 mM DTT, 84 mM (NH4)2 SO 4
Quelle: E. Coli-Zellen mit dem klonierten Gen 43 des T4-Bakteriophagen
Qualitätskontrolle:
Endodeoxyribonuklease-frei
Spezifikation
5 U/μL | |
7.5 | |
OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer 5X: Tris HCl 335mM (8.8 pH at 25°C), MgCl2 33mM, DTT 5mM, (NH4)2SO4 84mM | |
E. coli cells with a cloned gene 43 of bacteriophage T4 | |
Liquid |
Colorless | |
Synthesis of labeled DNA probes, creation of blunt PCR products with 3'-dA overhangs, ligation-independent cloning of PCR products, Restriction Enzymes, reverse transcriptases and T4 DNA ligase | |
-20°C | |
T4 DNA Polymerase |