Learn More
OPTIZYME™ T4 DNA-Polymerase, Fisher BioReagents™
Marke:  Fisher Bioreagents BP8105-5
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12857162
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
OPTIZYME™ T4 DNA Pol is a template-dependent DNA polymerase that catalyzes 5'->3' synthesis from primed single-stranded DNA.
Applications and features:
  • OPTIZYME T4 DNA Polymerase creates blunt DNA ends by filling in 5'-overhangs and/or removing 3'-overhangs
  • Creation of blunt PCR products with 3'-dA overhangs
  • Oligonucleotide-directed site-specific mutagenesis
  • Synthesis of labeled DNA probes (by replacement reaction)
  • Ligation-independent cloning of PCR products
  • Active in buffers for OPTIZYME restriction enzymes, reverse transcriptases and T4 DNA ligase
  • 3'->5' exonuclease activity
  • Lacks 5'->3' exonuclease activity
Supplied with:
5X OPTIZYME T4 DNA Pol Buffer: 335mM Tris-HCl (pH 8.8 at 25°C), 33mM MgCl2, 5mM DTT, 84mM (NH4)2SO4
Source: E. Coli cells with a cloned gene 43 of bacteriophage T4
Quality Control:
Endodeoxyribonuclease-free
Spezifikation
Spezifikation
5 U/μL
7.5
OPTIZYME™ T4 DNA Pol Buffer 5X: Tris HCl 335mM (8.8 pH at 25°C), MgCl2 33mM, DTT 5mM, (NH4)2SO4 84mM
E. coli cells with a cloned gene 43 of bacteriophage T4
T4 DNA Polymerase
Colorless
Synthesis of labeled DNA probes, creation of blunt PCR products with 3'-dA overhangs, ligation-independent cloning of PCR products, Restriction Enzymes, reverse transcriptases and T4 DNA ligase
-20°C
500 U
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation