Learn More
OPTIZYME™ BglII, Fisher BioReagents™
356.00 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50    % Glycerin, 1 bis 2,5 % Natriumchlorid
Inkubatortemperatur 37 °C
pH 7,4
Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Bglll ligiert und erneut geschnitten werden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11984852
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP8014-5
2500 U
730.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11964852
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Bioreagents
BP8014-1
1.000 U Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
5'...A^G A T C T...3'
3'...T C T A G^A...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 3
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 0 Bis 20 %
  • Puffer 2: 20 Bis 50 %
  • Puffer 3: 100 %
  • Puffer 4: 0 Bis 20 %
  • Puffer 5: 50 Bis 100 %
Lagerungspuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 8.2 bei 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit BgIII ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten von BglII erforderlich.
  • Kompatible Enden: BamHI, BclI, Bsp143I, MboI, PsuI
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Vollständige Überlappung – keine Auswirkung
    • AGm6ATCT
  • (Keine Auswirkung auf das Schneiden)
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – Schneiden ist beeinträchtigt
    • 5'...TGm6AGATCT(N)3 TGCT...3'
  • 3'...AC TCTAGA(N)3m6ACGA...5'
  • (Schneiden ist beeinträchtigt)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    10 U/μl
    37 °C
    >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Bglll ligiert und erneut geschnitten werden
    Den Behälter dicht geschlossen halten
    BglII
    25 bis 50 % Wasser, >50    % Glycerin, 1 bis 2,5 % Natriumchlorid
    7,4
    10 mM Tris HCl (pH 8,2 bei 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mm EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    A.GATCT
    Flüssig