Learn More
OPTIZYME™ BglII, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 11984852
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 E
2500 E
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11984852 2500 E 1 Stück
11964852 1000 E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984852 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP80145
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
5'...A^G A T C T...3'
3'...T C T A G^A...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 3
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
  • 1x OPTIZYME Puffer 3: 50 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl und 0.1 mg/ml BSA
  • Bei 37 °C inkubieren
Enzymaktivität in OPTIZYME Puffern:
  • Puffer 1: 0 Bis 20 %
  • Puffer 2: 20 Bis 50 %
  • Puffer 3: 100 %
  • Puffer 4: 0 Bis 20 %
  • Puffer 5: 50 Bis 100 %
Lagerungspuffer:
  • 10 mM Tris-HCl (pH 8.2 bei 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 0.5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
  • Ligation und erneutes Schneiden:
  • Mehr als 95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit BgIII ligiert und erneut geschnitten werden.
  • Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA:
  • Für die vollständige Verdauung von 1 μg Agarose-eingebetteter Lambda-DNA innerhalb von 16 Stunden ist ein Minimum an 5 Einheiten von BglII erforderlich.
  • Kompatible Enden: BamHI, BclI, Bsp143I, MboI, PsuI
  • Methylierungseffekte:
  • Dam: Vollständige Überlappung – keine Auswirkung
    • AGm6ATCT
  • (Keine Auswirkung auf das Schneiden)
  • Dcm: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • CpG: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoKI: Nie überlappend – keine Auswirkung
  • EcoBI: Kann überlappen – Schneiden ist beeinträchtigt
    • 5'...TGm6AGATCT(N)3 TGCT...3'
  • 3'...AC TCTAGA(N)3m6ACGA...5'
  • (Schneiden ist beeinträchtigt)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 10 U/μl
    Komponenten 25 bis 50 % Wasser, >50    % Glycerin, 1 bis 2,5 % Natriumchlorid
    Inkubatortemperatur 37 °C
    pH 7,4
    Zur Verwendung mit (Anwendung) >95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Bglll ligiert und erneut geschnitten werden
    Lagerungspuffer 10 mM Tris HCl (pH 8,2 bei 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mm EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 50 % Glycerin
    Inhalt und Lagerung Den Behälter dicht geschlossen halten
    Menge 2500 E
    Schnittstelle A.GATCT
    Produkttyp BglII
    Form Flüssig