Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Marke: Thermo Scientific™ B7807-8
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen | |
100 |
Open top 8-425 Screw Cap | |
Screw Cap (Open-Top) | |
8mm |