Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Click to view available options
Verschlussgröße:
8mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | Oben offener 20-400-Schraubverschluss |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss (oben offen) |
| Menge | 100 |
| Verschlussgröße | 20 mm |