Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Marke: Thermo Scientific™ B7807-18
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Oben offene Schraubverschlüsse für Fläschchen zur Probenlagerung
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen | |
100 |
Öffnen Sie die obere 18-400 Schraubverschluss | |
Schraubverschluss (oben offen) | |
18 mm |