Learn More
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat Artikelnummer.: 11363374
Verfügbar ab: 14-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11363374 Alle ansehen Sartorius Produkte
1 g bis 1 kg, Edelstahl, 7,850 kg/m3
Click to view available options
Masse:
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Edelstahl
Dichte:
2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg)
7,850 kg/m3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11363374
Marke: Sartorius™ YCS31615AC00
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Gewichteset der Klasse M1 ohne Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Klassifikation OIML Klasse M1
Material Edelstahl
Dichte 7,850 kg/m3
Masse 1 g bis 1 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse M1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat >