Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse M1
Artikelnummer. 15545129 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
Packungsgröße:
1 Einheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
15545129 1 g bis 1 kg 1 Einheit
15545119 1 bis 100 g 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545129
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Fisherbrand™ Klasse M1 Kalibriergewichte aus Edelstahl sind ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Klasse M2-Gewichten.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Klassifikation M1
Gewicht (metrisch) 1 g bis 1 kg
Masse 1 g bis 1 kg
Form Zylindrisch