Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Reference Line Drahtgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Hergestellt aus speziellem Edelstahl. Sartorius™ OIML Drahtgewicht der Klasse F1 mit DAkkS-Zertifikat ist nicht magnetisierbar mit einer Dichte von 7,950 kg/m3.
115.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Reference Line Milligramm-Gewichte
Zertifizierung/Konformität DAkkS-Kalibrierzertifikat
Klassifikation OIML Klasse F1
Dichte 7,950 kg/m3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
15346055
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YCW0131-02
1 mg
115.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15316065
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YCW1131-02
10 mg
115.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polierte, spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Reference Line Milligramm-Gewichte
DAkkS-Kalibrierzertifikat
OIML Klasse F1
7,950 kg/m3
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse F1 Reference Line Drahtgewicht mit DAkkS-Zertifikat