Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Reference Line Drahtgewicht mit DAkkS-Zertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polierte, spezielle Edelstahlkonstruktion mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reference Line Milligramm-Gewichte |
| Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
| Klassifikation | OIML Klasse F1 |
| Material | Neusilber |
| Dichte | 7,950 kg/m3 |
| Masse | 10 mg |