Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Proof LIne Gewichteset der Klasse F1 ohne Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
308.00 CHF - 2480.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Klassifikation OIML Klasse F1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Masse Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Masse Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363354
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YCS01-253-AC-00
1 mg bis 500 mg Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
308.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11333354
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YCS31-513-AC-00
1 g bis 100 g Spezial-Edelstahl
631.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11323374
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YCS31-613-AC-00
1 g bis 1 kg Spezial-Edelstahl
1365.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11303384
Unterlagen ansehen
Sartorius™
YCS31-653-AC-00
1 g bis 5 kg Spezial-Edelstahl
2480.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set
OIML Klasse F1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat