Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Gewichtset ohne Zertifikat
Artikelnummer. 11333354 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
1 mg bis 500 mg
Material:
Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg)
Spezial-Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11333354
Marke: Sartorius™ YCS31513AC00
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Proof LIne Gewichteset der Klasse F1 ohne Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
  • Sehr korrosionsbeständig
  • Nicht magnetisierbar
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Proof Line-Gewichte-Set
Klassifikation OIML Klasse F1
Material Spezial-Edelstahl
Masse 1 g bis 100 g