Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Gewichtset mit DAkkS-Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Proof LIne Gewichteset der Klasse F1 mit DAkkS-Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
488.00 CHF - 2665.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierung |
Klassifikation | OIML Klasse F1 |
Produktcode | Marke | Masse | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11313384
|
Sartorius™
YCS31-653-AC-02 |
1 g bis 5 kg | Spezial-Edelstahl |
2665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11353354
|
Sartorius™
YCS31-513-AC-02 |
1 g bis 100 g | Spezial-Edelstahl |
730.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11373354
|
Sartorius™
YCS01-253-AC-02 |
1 mg bis 500 mg | Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg) |
488.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg: Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3Werte von 10 bis 500 mg: Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher: Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set | |
DAkkS-Kalibrierung | |
OIML Klasse F1 |