Learn More
Sartorius™ OIML Klasse F1 Proof Line Gewichtset mit DAkkS-Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Proof LIne Gewichteset der Klasse F1 mit DAkkS-Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzetten und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
Marke: Sartorius™ YCS31-513-AC-02
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg: Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3Werte von 10 bis 500 mg: Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher: Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set | |
OIML Klasse F1 | |
1 g bis 100 g |
DAkkS-Kalibrierung | |
Spezial-Edelstahl |