Learn More
Sartorius™ OIML Klasse E2 Prüfliniengewichtsset mit DAkkS-Zertifikat
Gleiche Merkmale und Eigenschaften wie die einzelnen Gewichte dieser Serie sowie die entsprechenden maximal zulässigen Fehler. Sartorius™ OIML Klasse E2 Gewichteset mit DAkkS Zertifikat wird mit Handschuhen, Pinzette und Bürste in hochwertigem Kunststoffkoffer geliefert
928.00 CHF - 2250.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Proof Line-Gewichte-Set |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierung |
Klassifikation | OIML Klasse E2 |
Produktcode | Marke | Masse | Dichte | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Dichte | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11393364
|
Sartorius™
YCS31-522-AC-02 |
1 g bis 200 g | 7,950 kg/m3 | Spezial-Edelstahl |
1685.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11313374
|
Sartorius™
YCS31-612-AC-02 |
1 g bis 1 kg | 7,950 kg/m3 | Spezial-Edelstahl |
2250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11333364
|
Sartorius™
YCS011-252-AC-02 |
1 mg bis 500 mg | 2,950 kg/m3 (1 bis 5 mg), 8,600 kg/m3 (10 mg bis 500 mg) | Aluminium (1 bis 5 mg), Neusilber (10 bis 500 mg) |
928.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Werte von 1 bis 5 mg:
Flügelgewichte aus Aluminium mit einer Dichte von 2,650 kg/m3
Werte von 10 bis 500 mg:
Neusilberkonstruktion mit einer Dichte von 8,600 kg/m3 .
Werte von 1 g und höher:
Polierte, spezielle Edelstahl-Knopfgewichte mit einer Dichte von 7,950 kg/m3
- Sehr korrosionsbeständig
- Nicht magnetisierbar
- Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
- Mit robustem Tragekoffer aus Kunststoff
- DAkkS-zertifiziert
Spezifikation
Proof Line-Gewichte-Set | |
DAkkS-Kalibrierung | |
OIML Klasse E2 |