Learn More
Agilent BioTek Ölimmersionsobjektiv
Ölimmersionsobjektiv zur Verwendung mit Cytation und Lionheart
7770.00 CHF - 17485.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bildgebung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Cytation und Lionheart |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16502162
|
Agilent BioTek
1450554 |
40X Plan-Apochromat (Öl) |
17485.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16572152
|
Agilent BioTek
1450548 |
60X Fluorit-Objektiv (Öl) |
10470.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16582152
|
Agilent BioTek
1450549 |
100X Plan-Fluoritobjektiv (Öl) |
7770.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Oil Immersion Objective for use with Cytation and LionheartSpezifikation
Bildgebung | |
Cytation und Lionheart |