Learn More
Agilent BioTek Ölimmersionsobjektiv
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Typ:
100X Plan-Fluoritobjektiv (Öl)
40X Plan-Apochromat (Öl)
60X Fluorit-Objektiv (Öl)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ölimmersionsobjektiv zur Verwendung mit Cytation und Lionheart
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | 40X Plan-Apochromat (Öl) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bildgebung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cytation und Lionheart |