Learn More
Cytiva Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow Chromatographie-Medium
Aliphatische hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) zur Erfassung und Zwischenreinigung größerer Proteine
Marke: Cytiva 17-0946-10
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
- HIC ligands are coupled to monosacharide units via their corresponding glycidylethers, giving matrices without charges and stable etherbonds between ligands and agarose
- Octyl derivative adds different and complementary selectivity to Sepharose Fast Flow HIC product family
- Resin based on cross-linked 4% agarose
- Supported for industrial applications and well established in approved processes
- Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
Spezifikation
25 mL | |
Stable in commonly used aqueous Buffers: 1 M NaOH, 30% Isopropanol, 70% Ethanol, 6 M Guanidine-Hydrochloride, 30% Acetonitrile, 1 mM HCl | |
Octyl Sepharose 4 Fast Flow Media | |
Resin on cross-linked 4% agarose | |
4% Cross-Linked Agarose | |
20% Ethanol |
For Capture/Intermediate Purification of Large Proteins | |
4°C to 30°C | |
45 to 165 μm | |
100 kPa | |
2 to 14 | |
Octyl |
Sicherheit und Handhabung
- Octyl Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol