Learn More
Cytiva Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow Chromatographie-Medium
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
Beschreibung
- HIC-Liganden werden über ihre entsprechenden Glycidyllether an Monosacharid-Einheiten gekoppelt, wodurch Matrizen ohne Ladung und stabile Etherbindungen zwischen Liganden und Agarose entstehen
- Octyl-Derivat fügt der Sepharose Fast Flow HIC-Produktfamilie eine andere und komplementäre Selektivität hinzu
- Harz auf Basis von quervernetzter 4 %-Agarose
- Unterstützt für industrielle Anwendungen und etabliert in zugelassenen Prozessen
- Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 ml |
| Stabilität | Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 6M Guanidin-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 1 mM HCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For Capture/Intermediate Purification of Large Proteins |
| Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
| Produkttyp | Octyl Sepharose 4 Fast Flow-Medien |
| Partikelgröße | 45 to 165 μm |
| Material | Resin on cross-linked 4% agarose |
| Max. Druck | 100 kPa |
| Matrix | 4 % hochvernetzte Agarose |
| pH-Bereich | 2 bis 14 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Octyl Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol