Learn More
Motic™ Spannungsfreies Planobjektiv CCIS EC für BA310
Unendlich farbkorrigiertes Plan-Objektiv mit verbessertem Kontrast, Motic™ Plan-Objektiv, ermüdungsfrei, CCIS EC für BA310, korrigiert Bildfeldwölbungen und ermöglicht das ermüdungsfreie Arbeiten.
Marke: Motic™ 1101001703981
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Geeignet für BA310-Polarisationsmikroskop.
- Farbkorrigiertes Infinity-System
- Verbesserter Kontrast Korrektur der Feldkrümmung.
- Belastungsfrei.
Spezifikation
CCIs, EC-plan, spannungsfrei | |
Nicht zutreffend:0,80/S, WD:0,35mm | |
BA310 Polarisationsmikroskop | |
Gehäuse 60X |