Learn More
Motic™ Spannungsfreies Planobjektiv CCIS EC für BA310
Unendlich farbkorrigiertes Plan-Objektiv mit verbessertem Kontrast, Motic™ Plan-Objektiv, ermüdungsfrei, CCIS EC für BA310, korrigiert Bildfeldwölbungen und ermöglicht das ermüdungsfreie Arbeiten.
102.00 CHF - 500.00 CHF
Spezifikation
Typ | CCIs, EC-plan, spannungsfrei |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BA310 Polarisationsmikroskop |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15435272
|
Motic™
1101001703941 |
Nicht zutreffend:0,10, WD:15,9 | Gehäuse 4X |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15445272
|
Motic™
1101001703951 |
Nicht zutreffend:0,25, WD:17,4mm | 10X |
195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15455272
|
Motic™
1101001703961 |
Nicht zutreffend:0,40, WD:0,9mm | Gehäuse 20X |
261.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15465272
|
Motic™
1101001703971 |
Nicht zutreffend:0,65/S, WD:0,5mm | Gehäuse 40X |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15475272
|
Motic™
1101001703981 |
Nicht zutreffend:0,80/S, WD:0,35mm | Gehäuse 60X |
500.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für BA310-Polarisationsmikroskop.
- Farbkorrigiertes Infinity-System
- Verbesserter Kontrast Korrektur der Feldkrümmung.
- Belastungsfrei.
Spezifikation
CCIs, EC-plan, spannungsfrei | |
BA310 Polarisationsmikroskop |