Learn More
Carl Zeiss™ Objektiv EC Plan Neofluar
Diese Universalobjektive eignen sich für alle Kontrastverfahren: Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, DIC, Fluoreszenz und Pol. Zeiss™ EC Plan Neofluar Objektive zeichnen sich durch ein hohes Auflösungsvermögen und brillante, kontrastreiche, völlig flache Bilder zu Beobachtungs- und Dokumentationszwecken aus.
Marke: Carl Zeiss™ 420360-9900-000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Plan-Neofluar Objektiv mit verbessertem Kontrast
- Minimiertes Streulicht: bei sichtbarer Kontrastverstärkung wichtig
- Mit hoher Transmission der Wellenlängen aus dem nahen UV-Bereich (>40 % bei 340 nm)
- Durch die Verwendung von Glas mit geringer Autofluoreszenz sind diese Objektive
- ideal für die Epifluoreszenzmikroskopie
Spezifikation
Objektiv EC | |
M27, N.A. von 0,75, WD von 0,71 mm | |
40X. | |
Je 1 |