Learn More
Carl Zeiss™ Objektiv EC Plan Neofluar
Diese Universalobjektive eignen sich für alle Kontrastverfahren: Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast, DIC, Fluoreszenz und Pol. Zeiss™ EC Plan Neofluar Objektive zeichnen sich durch ein hohes Auflösungsvermögen und brillante, kontrastreiche, völlig flache Bilder zu Beobachtungs- und Dokumentationszwecken aus.
4006.80 CHF - 8405.80 CHF
Spezifikation
Typ Objektiv EC
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11875560
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Zeiss™
420350-9900-000
Gehäuse 20X
4006.80 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11805123
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Zeiss™
420360-9900-000
40X.
5003.20 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10772444
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Carl Zeiss™
420490-9900-000
Gehäuse 100X
8405.80 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Plan-Neofluar Objektiv mit verbessertem Kontrast
  • Minimiertes Streulicht: bei sichtbarer Kontrastverstärkung wichtig
  • Mit hoher Transmission der Wellenlängen aus dem nahen UV-Bereich (>40 % bei 340 nm)
  • Durch die Verwendung von Glas mit geringer Autofluoreszenz sind diese Objektive
  • ideal für die Epifluoreszenzmikroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Objektiv EC