Learn More
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC PL für BA310E
Unendlich farbkorrigiertes und bleifreies Objektiv mit verbessertem Kontrast. Motic™ CCIS Plan-achromatisches EC PL Objektiv für BA310E korrigiert Bildfeldwölbungen, sphärische Aberration und chromatische Aberration.
51.95 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Typ Objektiv
Zur Verwendung mit (Geräte) BA310E Mikroskope
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15415232
Unterlagen ansehen
Motic™
1101001703221
Nicht zutreffend:0,25, WD:17,4mm 10X
51.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15425232
Unterlagen ansehen
Motic™
1101001703611
Nicht zutreffend:0,45 mm, WD:0,9mm Gehäuse 20X
95.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15445232
Unterlagen ansehen
Motic™
1101001703241
Nicht zutreffend:1,25/S-Oil, WD:0,15mm Gehäuse 100X
136.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Standmikroskope der Serie BA310.
  • Farbkorrigiertes Infinity-System
  • Bleifreies Glas
  • Verbesserter Kontrast
  • Korrektur der Feldkrümmung.
  • Chromatische Aberrationskorrektur für 2 Farben.
  • Sphärische Korrektur für 1 Farbe.
Spezifikation
Spezifikation
Objektiv
BA310E Mikroskope
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Achromatisches Planobjektiv CCIS EC PL für BA310E