missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objektführer
Montagerahmen für Objektführungen. Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeiss Primovert und Axio Vert Mikroskopen.
Marke: Zeiss™ 415510-1303-000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Objektführung 108 x 72 mm R für Primovert
- Objektführung M 130 x 85 mm für Axio Vert
Spezifikation
Object Guide R | |
Mounting frames | |
Primovert | |
108 x 72 mm |