missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Objektführer

Montagerahmen für Objektführungen. Entwickelt für die Verwendung mit Carl Zeiss Primovert und Axio Vert Mikroskopen.

684.76 CHF - 1733.10 CHF

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Mounting frames
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Zur Verwendung mit (Geräte) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10267407
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Zeiss™
415510-1303-000
Object Guide R Primovert 108 x 72 mm
1733.10 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12201103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Zeiss™
432333-9040-000
Objektführung M Axio Vert 130 x 85 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

  • Objektführung 108 x 72 mm R für Primovert
  • Objektführung M 130 x 85 mm für Axio Vert
Spezifikation

Spezifikation

Mounting frames
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications