Learn More
Melanocortin-4 R Antibody (SR1620), R&D Systems™
Artikelnummer. 18612085 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18612085 100 μg 100 Mikroliter
18635474 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18612085 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321874100ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Melanocortin-4 R Monoclonal specifically detects Melanocortin-4 R in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Melanocortin-4 R
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1620
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias MC4-R, melanocortin 4 receptor, melanocortin receptor 4, MGC126851, MGC138197
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Melanocortin-4 R (Uniprot #: P32245)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4160
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus