Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Neuroscience |
| Ziel | NXPH4 |
| Synonym | neurexophilin 4, NPH4neurexophilin-4 |
| Gensymbol | NXPH4 |