Learn More
NXF1 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 30230304 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30230304 100 μL 100 Mikroliter
30229320 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30230304 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338212100ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NXF1 Polyclonal specifically detects NXF1 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for ELISA∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NXF1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias DKFZp667O0311, Mex67, mRNA export factor TAP, nuclear RNA export factor 1, TAPMEX67, tip associating protein, Tip-associated protein, Tip-associating protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human NXF1 (NP_006353.2).,, Sequence:, ILNELKPEQVEQLKLIMSKRYDGSQQALDLKGLRSDPDLVAQNIDVVLNRRSCMAATLRIIEENIPELLSLNLSNNRLYRLDDMSSIVQKAPNLKILNLSG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10482
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus