Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Nährpad-Sets für E. coli, Coliformen und Enterobakterien
Sartorius Stedim Biotech™ Nährstoffpad-Sets für E. coli, Coliforme und Enterobakterien sind sterile, Trockenkulturmedienien für mikrobiologische Tests.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 14049--50------N
221.73 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.31700kg
Beschreibung
- Sie sind Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren.
- Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien.
- Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit.
- Gebrauchsfertig für bis zu 24 Monate.
- Inklusive Membranen: Im Lieferumfang sind die passenden Membranfilter enthalten, die ebenfalls vorsterilisiert und einzeln verpackt sind.
- Kostengünstig.
- Anwenderfreundlich.
- Gleichbleibende Qualität.
- Bei Raumtemperatur für bis zu 24 Monate problemlos lagerbar.
- Erfüllt globale Normen: Neben der europäischen Trinkwasserrichtlinie werden dieanderen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw. erfüllt.
Spezifikation
Steril | |
100 steril verpackte 47 mm-Membranfilter | |
100/Packung, einzeln in Petrischalen verpackt |
Prüfung auf chromogene Coliform (gemäß ISO 9308-1) | |
50mm-Membranen | |
50 mm Membran |