Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Nährpad-Sets für E. coli, Coliformen und Enterobakterien
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
47 mm Membran
50 mm Membran
50 mm
Membrantyp:
Microsart™ e.motion 47 mm Membranen
Microsart™ e.motion 50 mm Membranen
NPS & CN
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Sie sind Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren.
- Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien.
- Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit.
- Gebrauchsfertig für bis zu 24 Monate.
- Inklusive Membranen: Im Lieferumfang sind die passenden Membranfilter enthalten, die ebenfalls vorsterilisiert und einzeln verpackt sind.
- Kostengünstig.
- Anwenderfreundlich.
- Gleichbleibende Qualität.
- Bei Raumtemperatur für bis zu 24 Monate problemlos lagerbar.
- Erfüllt globale Normen: Neben der europäischen Trinkwasserrichtlinie werden dieanderen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw. erfüllt.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Prüfung auf chromogene Coliform (gemäß ISO 9308-1) |
| Einzeln verpackt | Packaged individually in petri dishes |
| Membrantyp | Microsart™ e.motion 47 mm Membranen |
| Anzahl pro Packung | 100/Packung, einzeln in Petrischalen verpackt |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |