missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUT Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18143052 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18143052 0.025 mg 25 Mikrogramm
18195024 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18143052 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP231370SS

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NUT Polyclonal specifically detects NUT in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NUT
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.01 - 0.1 ug/ml
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q86Y26
Gen-Alias C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT
Gensymbole NUTM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Partial recombinant human NUT protein (between residues 400-700) [UniProt Q86Y26[
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 256646
Testspezifität Human. Immunogen sequence shows 74% similarity with Mouse NUT protein.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.