Learn More
Novus Biologicals™ NUP98 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18329288 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18329288 0,1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18329288 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00004928T02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forschungskategorie Cancer, Mitotic Regulators
Ziel NUP98
Synonym ADAR2, ADIR2, GLFG-repeat containing nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup98-Nup96, nucleoporin 98kD, nucleoporin 98kDa, NUP196, NUP96, Nup98-Nup96
Gensymbol NUP98