Beschreibung
NUP43 Polyclonal specifically detects NUP43 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NUP43 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 |
| Gen-Alias | bA350J20.1, FLJ13287, nucleoporin 43kDa, nucleoporin Nup43, Nup107-160 subcomplex subunit Nup43, p42 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Between 330 and 380 |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 100 μg |
| Mehr anzeigen |