missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUP160 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18190272 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18190272 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18190272 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP223718

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NUP160 Polyclonal specifically detects NUP160 in Human, Bovine, Equine, Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NUP160
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1:100
Zusammensetzung 0.1 ml crude whole Rabbit sera with 50% Glycerol with 0.025% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q12769
Gen-Alias DKFZp686M14102, FLJ22583, KIAA0197MGC150678, MGC150679,160 kDa nucleoporin, nuclear pore complex protein Nup160, nucleoporin 160kD, nucleoporin 160kDa, Nucleoporin Nup160, NUP120
Gensymbole NUP160
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Within the range of amino acids 668-699 of human NUP160 protein were used as the immunogen.
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23279
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human (isoforms CRA_a, CRA_c) and chimpanzee, 94% homologous in rhesus monkey, 88% homologous in horse and 83% homologous in cow.
Zielspezies Human, Bovine, Equine, Primate
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.