missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-172 of Human NUDT3 The Recombinant Human NUDT3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NUDT3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 0.2M NaCl, 5mM DTT, 20% glycerol |
| Molekulargewicht | 21.6kDa |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | NUDT3 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?