missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT10 Antibody (OTI1A6), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18119745 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18119745 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18119745 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273105AF700

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NUDT10 Monoclonal specifically detects NUDT10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NUDT10
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1A6
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias APS2DIPP3A, Diadenosine 5′-5′′′-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 3-alpha, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 3 alpha, DIPP3a, DIPP-3-alpha, DIPP3-alpha, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, hDIPP3alphahAps2, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 10, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 10, Nudix motif 10, P6-hexaphosphate hydrolase 3-alpha
Gensymbole NUDT10
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human NUDT10 (NP_694853) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170685.0
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.