missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT10 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18115910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18115910 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18115910 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297464R

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT10 Polyclonal specifically detects NUDT10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NUDT10
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias APS2DIPP3A, Diadenosine 5'-5'''-P1, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase 3-alpha, diphosphoinositol polyphosphate phosphohydrolase type 3 alpha, DIPP3a, DIPP-3-alpha, DIPP3-alpha, EC 3.6.1.-, EC 3.6.1.52, hDIPP3alphahAps2, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 10, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 10, Nudix motif 10, P6-hexaphosphate hydrolase 3-alpha
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUDT10 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170685
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.