Learn More
NUDCD2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604958 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604958 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18604958 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306434PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUDCD2 Polyclonal specifically detects NUDCD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen NUDCD2
Anwendungen Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DKFZp686E10109, NudC domain containing 2, nudC domain-containing protein 2, NudC-like protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUDCD2 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 134492
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus