Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen
Midi-Ersatzsäulen für die Verwendung mit dem NucleoSnap™ Midi-Plasmid-Kit zur Vorbereitung von Plasmid-DNA in Transfektionsqualität. Diese Kieselgelmembransäulen verfügen über einzigartige Brechstellen für die Vakuumverarbeitung großer Probenvolumina mit der NucleoVac 24 Vakuumkammer.
Marke: Macherey-Nagel™ 740494.50S
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
NucleoSnap™ Plasmid-Midi-Säulen
- Produziert gebrauchsfertige transfektionsfähige DNA für empfindliche Downstream-Prozesse
- Kein alkoholisches Fällungsmittel erforderlich
- Isoliert bis zu 250 μg Plasmid-DNA in nur 35 Minuten
- Einfaches Verfahren: DNA-Fällung – Filtration – Waschen – Elution
- Salzreiche/ethanolische Waschschritte zur Entfernung von Kontaminanten
- Elution mit wenig Salz oder Wasser
Spezifikation
Durchsichtig | |
Silika-Membran-Technologie | |
NucleoSnap™ Plasmid Midi-Kit; NucleoVac 24 Vakuumkammer | |
Nur Säulen | |
50 Säulen |
Brechsäule | |
Plasmid-DNA | |
Isolierung von für die Transfektion geeigneter Plasmid-DNA | |
NucleoSnap Plasmid Midi-Säulen | |
Elutionsvolumen: 200–500 μl |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSnap Plasmid Midi
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: RNase; sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), 2-propanol