Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen Artikelnummer.: 12727810
Verfügbar ab: 02-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen
Artikelnummer. p-8012239 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
250 mm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12727810
Marke: Macherey-Nagel™ 760173.46
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normalphase
Spezifikation
Säulenchemie Hochreines Silika
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Hochreines Silika
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit Für die analytische und präparative Trennung von polaren und midpolaren Verbindungen
Funktionalität/ Interaktionstyp Polar und mittelpolar
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Metallverunreinigung <10 ppm
Kompatibilität der mobilen Phase n-Heptan
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 110 Å
Porenvolumen 0,9 ml/g
Menge Je 1
Lösungsmittel n-Heptan
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L3
Stationäre Phase Silika
Verpackungsmaterial Silika
Säulentyp Normalphase
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Normalphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren Analytische HPLC
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen >