Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2/NH2-RP HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12655979 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12655979
Marke: Macherey-Nagel™ 760739.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 2,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Spezifikation
Säulenchemie Aminopropyl
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Aminopropyl
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit Für polare Verbindungen unter RP-Bedingungen (Zucker, DNA-Basen), Kohlenwasserstoffe unter NP-Bedingungen
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L8
Stationäre Phase Amino (NH2)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 2,50%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch
Material Edelstahl
Typ EC-Säule