Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Normalphase
Marke:  Macherey-Nagel™ 760170.46
269.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12717810
  • 280.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH HPLC-Säulen > Länge:50mm