Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760760.20
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
2 mm | |
Nein | |
900 bar (13050 psi) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C8 Schwerkraft | |
11% | |
Ja | |
Edelstahl | |
HPLC, LC/MS |
Monomeres Octyl | |
Für LC/MS und HPLC | |
75 mm | |
Sphärisch | |
1 bis 11 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |