Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 Gravity HPLC-Säule
Artikelnummer. p-8012226 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
75 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12695979
Marke: Macherey-Nagel™ 760759.20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Monomeres Octyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Für LC/MS und HPLC
Hydrophobizität Nein
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 900 bar (13050 psi)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 1,8 μm
pH 1 bis 11
Porengröße 110 Å
Menge Je 1
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
Oberfläche 340 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L7
Stationäre Phase C8 Schwerkraft
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Edelstahl
Typ EC-Säule
Verfahren HPLC, LC/MS