Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VP-Vorsäulen für die HPLC
291.00 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 18% |
---|---|
pH | 1 bis 11 |
Porengröße | 110 Å |
Typ | VP-Vorsäule |
Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 HTec |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12666009
|
Macherey-Nagel™
762591.80 |
10 mm |
291.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
18% | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ C18 HTec | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Anspruchsvolle analytische und präparative Trennungen von basischen, neutralen und azide Pharmazeutika | |
Kugelförmig | |
Ja |
1 bis 11 | |
VP-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Nein | |
Gehäuse L1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VP-Vorsäulen für die HPLC