Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec VP-Vorsäulen für die HPLC
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 18% |
| pH | 1 bis 11 |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Porengröße | 110 Å |
| Typ | VP-Vorsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 HTec |
| Kompatibilität der mobilen Phase | Acetonitril/Wasser |
| Lösungsmittel | Acetonitril/Wasser |
| Verpackungsmaterial | Silika |
| Mehr anzeigen |