Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 761110.30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12695989
  • 215.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Spezifikation
18%
5 μm
110 Å
3 mm
Acetonitril/Wasser
Silika
Vorsäulen
HPLC
Ja
1 bis 11
8 mm
CC-Vorsäule
NUCLEODUR™ C18 HTec
Acetonitril/Wasser
Octadecyl
Trennungen von basischen, neutralen und azidischen Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren
Kugelförmig
Gehäuse L1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec CC-Vorsäulen für die HPLC > Innendurchmesser:3mm